missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Extension Cables
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ Extension Cables with Cimarec Magnetic Stirrers.
101.34€ - 154.77€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10185411
|
Thermo Scientific™
50088016 |
4-Pin Extension Cable |
101.34€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10013881
|
Thermo Scientific™
50088021 |
6-Pin Extension Cable |
125.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10013431
|
Thermo Scientific™
50088102 |
8-Pin Extension Cable |
154.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ Extension Cables with Cimarec Magnetic Stirrers.
- Length: 3m (9.8′)
Specifica
3 m | |
Extension Cable |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cimarec™ Extension Cables