Learn More
Thermo Scientific™ Controller Cimarec™ i Telemodul
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
Marca: Thermo Scientific™ 50119118
Descrizione
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
Features:- Provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids
- Recommended for single point stirring up to 250mL
Ordering Information:
Order as replacement controller only.
Specifica
Agitatori serie Mini, Micro, Compact e Maxi | |
5 cm | |
9.6 cm | |
130 to 1000 rpm | |
°° | |
2.4 in. | |
3.7 in. x 2.4 in. x 1.9 in., 9.6 cm x 6.3 cm x 5 cm | |
230V UK | |
130 RPM to 100 RPM |
1.9 in. | |
3.7 in. | |
7 w | |
±3 | |
Dispositivo di controllo per agitatori | |
6.3 cm | |
±3 | |
230 V | |
100% |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.