Learn More
Thermo Scientific™ Controller Cimarec™ i Telemodul
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
367.00€ - 373.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori serie Mini, Micro, Compact e Maxi |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 1.9 in. |
Altezza (sistema metrico) | 5 cm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 9.6 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10217437
|
Thermo Scientific™
50119115 |
230V Euro |
367.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15110775
|
Thermo Scientific™
50119118 |
230V UK |
373.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10046704
|
Thermo Scientific™
50119119 |
115V US |
373.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
Caratteristiche:- offre la potenza di agitazione necessaria per volumi medio-piccoli di fluidi a bassa viscosità
- Raccomandato per l’agitazione a punto singolo di volumi fino a 250 ml
Informazioni per l'ordine:
ordinabile solo come dispositivo di controllo di ricambio.
Specifica
Agitatori serie Mini, Micro, Compact e Maxi | |
5 cm | |
9.6 cm | |
130 to 1000 rpm | |
°° | |
2.4 in. | |
3.7 x 2.4 x 1.9 in. (9.6 x 6.3 x 5 cm) | |
130 RPM to 100 RPM |
1.9 in. | |
3.7 in. | |
7 w | |
±3 | |
Dispositivo di controllo per agitatori | |
6.3 cm | |
±3 |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.