Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Stirring Hotplates Series
Get precise stirring control, exceptional safety and temperature performance for your routine protocols.
501.50€ - 702.50€
Specifica
Frequenza 50/60 Hz
Forma Square
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Display LED
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Materiale piastra superiore Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Materiale piastra superiore Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15483600
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SP88854105
4.25 x 4.25 in. Ceramica 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN
501.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15413610
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SP88857105
7.25 x 7.25 in. Ceramica 230 V 50/60 Hz EU
536.67€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15423610
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SP88857106
7.25 x 7.25 in. Ceramica 230 V 50/60 Hz AUS/CN
536.67€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15453610
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SP88857108
7.25 x 7.25 in. alluminio 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN
645.21€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15463620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SP88850105
10.25 x 10.25 in. Ceramica 230 V 50/60 Hz EU/UK
702.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15483620
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SP88850107
10.25 x 10.25 in. Ceramica 230 V 50/60 Hz UK N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirring Hotplate Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.
Advanced technology
  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
  • Temperature adjustable in 1 degree increments
  • Hot Top warning system protects from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for heating and stirring, besides 4"x 4" Hotplate Stirrer, which has digital temperature and analog stirring control.
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional temperature probe and splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
Warranty: 3 years
Specifica
Specifica
50/60 Hz
Square
50 to 1500 rpm
LED
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Stirring Hotplates Series