Learn More
Citraconic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10530181
Citraconic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10530181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Codice prodotto. 10530181
Marca: Thermo Scientific Acros 110431000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-23-7
Formula molecolare C5H6O4
Molecular Weight (g/mol) 130.10
Numero MDL MFCD00078086
InChI Key HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Sinonimo 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC Name (Z)-2-methylbut-2-enedioate
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citraconic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(CO2H)=CHCO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02,768
Indice di Merck 15,232
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Peso formulazione 130.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466401 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numero di lottoA0429907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numero di lottoA0454702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numero di lottoA0397116 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numero di lottoA0401753 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citraconic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Citraconic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >