Learn More
Citric acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11488573
Citric acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11488573
1000 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11488573
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10395.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
Solubility
Soluble in water, alcohol, ether, dimethylsufoxide and ethylacetate.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with alkalies, bases, metal nitrates and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid
pH 1.6
Punto di fusione 153°C to 154°C
Beilstein 782061
Indice di Merck 14,2326
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate.
Peso formulazione 192.13
Percent Purity ≥99%
Densità 1.665
Quantità 1000 g
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ09L006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numero di lottoN10L029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numero di lotto10253466 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/01/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numero di lottoY21K047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numero di lottoX14K042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: citric acid
Titolo del prodotto
Citric acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >