Learn More
Citric acid, anhydrous, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11318098
Citric acid, anhydrous, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11318098
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11318098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036664.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid Anhydrous
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 153°C to 154°C
Intervallo percentuale saggio >99.5+%
Beilstein 782061
Informazioni di solubilità It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether.
Peso formulazione 192.13
Grado Reagente ACS
Densità 1.665
Quantità 500 g
Forma fisica Crystalline
Sensibilità Hygroscopic
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN27L030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
Numero di lottoZ04K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2024 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
Numero di lottoU13K020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
Numero di lottoU08C008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2024 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
Numero di lottoP24D006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2024 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid
Titolo del prodotto
Citric acid, anhydrous, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >