Learn More
Citric acid monohydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 12075350
Citric acid monohydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12075350
1 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 12075350
Marca: Thermo Scientific Acros 385850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H8O7·H2O
Molecular Weight (g/mol) 210.15
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid monohydrate
Punto di fusione 135.0°C to 152.0°C
Punto d'infiammabilità 174°C
Residuo della combustione 0.02% max
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,2325
Informazioni di solubilità Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Peso formulazione 210.15
Percent Purity 99+%
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468217 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Numero di lottoA0462421 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2024 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Numero di lottoA0450691 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Numero di lottoA0402823 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Numero di lottoA0412546 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number385850010,385850025,385852500
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Citric acid monohydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >