Learn More
Citric Acid Monohydrate, Extra Pure, SLR, Granular, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10233470
Citric Acid Monohydrate, Extra Pure, SLR, Granular, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10233470
500 g, Plastic powder jar
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Codice prodotto. 10233470
Marca: Fisher Chemical C/6160/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Numero MDL 149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
pH 1.8
Punto di fusione 135°C
Colore White
Peso formulazione 210.15g/mol
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525683 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberC/6160/65,C/6160/53,C/6160/60,C/6160/62,C/6160/70
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid monohydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid monohydrate, Citric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Citric Acid Monohydrate, Extra Pure, SLR, Granular, Fisher Chemical™ >