Learn More
DWK Life Sciences Clamp for Spherical Joints, with tightening screw, made of stainless steel
Ball joint clamp with additional locking option.
9.86€ - 733.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Securing of Spherical Ground Joints |
Da utilizzare con (applicazione) | Securing of spherical ground joints |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10623982
|
DWK Life Sciences
286334202 |
S 35 | N/A | |||||||
15854678
|
DWK Life Sciences
286334802 |
S 51 |
518.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15844678
|
DWK Life Sciences
286334605 |
S 40 and S 41 |
713.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10409342
|
DWK Life Sciences
286333806 |
S 29 | N/A | |||||||
10141781
|
DWK Life Sciences
286333403 |
S 19 |
9.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15864678
|
DWK Life Sciences
286335001 |
S 64 |
337.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15921571
|
DWK Life Sciences
286333009 |
S 13 |
733.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
The ball joint clamp with locking screw enables a very secure connection by additional locking with the locking screw.
- The locking screw enables a very secure connection by means of an additional locking device.
- Excellent dimensional stability compared to conventional wire clamps
Specifica
Stainless Steel | |
Securing of Spherical Ground Joints | |
Securing of spherical ground joints |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Clamp for Spherical Joints, with tightening screw, made of stainless steel