Learn More
Angelantoni Industrie™ Gemini Class 100 Vertical Laminar Flow Hood
Ideal vertical laminar flow hood for laboratories working in microbiology and molecular biology. Angelantoni Industrie™ Gemini Class 100 Vertical Laminar Flow Hood features a working tray and back panel of stainless steel.
Marca:  Angelantoni Industrie™ ST-002190000
Encompass
Codice prodotto. 11999948
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for a variety of laboratory and manufacturing tasks.
    • Microbiology
    • Molecular biology
    • Quality control in pharmaceutical and food industries
    • Micro mechanical assembly
    • DNA/RNA amplification and thermo-cycling
  • Back panel and working tray in perforated stainless steel AISI 304L 2B
  • Front window and side walls in toughened glass
  • Lighting on working surface via 15W fluorescent lamp
  • Construction structure in epoxy-polyester powder-coated steel
    • Resistant to most common industrial disinfectants
  • Ventilation system by means of n°1 motor blower dedicated to the one-way airflow in the working chamber
  • Centrifugal type motor blower
  • Direct-driven motor with double aspiration and protection factor IP22
  • Air filtration by means of HEPA H14 type filter (refer to DIN 24184 and BS 3928) with efficiency of 99,999% at 0,3 micron particles size with DOP/DOS test (as defined to EN1822)
  • Air ventilation control by means of manual electronic regulation of motorblower revolution velocity
Specifica
Specifica
800 x 750 x 800 mm
50 Hz
70 kg
490 mm
230 V
750 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Angelantoni Industrie™ Gemini Class 100 Vertical Laminar Flow Hood