Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato
Allows for precise and safe liquid handling in the laboratory. Fisherbrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
Marca:  Fisherbrand™ 1 50059F
Codice prodotto. 11893580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conforms to ISO 1042, DIN 12664 Pt I and BS1792
  • High chemically resistant borosilicate glass
  • Each flask individually numbered for identification and traceability
Specifica
Specifica
ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
500 ml
260 mm
±0.25
Classe A
Transparent
Vetro borosilicato
2
95 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato > Capacity: 500mL; Diameter: 95mm; Height: 260mm; Tolerance: ± 0.25