Learn More
VITLAB™ Cilindro di misurazione di classe A alto in PMP
In PMP trasparente per garantire la massima visibilità. I cilindri di misurazione classe A alti in PMP VITLab™ sono dotati di base esagonale con perni inferiori per fornire un'elevata stabilità.
Marca: VITLAB™ 65104
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Raised scale and ring marks at the primary scale points, calibrated ‘In’
- Lot certificate supplied bears batch number and actual nominal value ascertained under test conditions
- The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706
- DE-M marked
- Laser engraved batch number and year of manufacture
- Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Specifica
500 ml | |
±2.50 mL | |
A | |
58 mm | |
5 ml | |
±2.5 mL | |
Esagonale | |
Cilindro dosatore |
PMP (polimetilpentene) | |
DIN 12681 e ISO 6706 | |
In rilievo | |
1 ciascuno | |
Sì | |
Round | |
360 mm |