Learn More
VITLAB™ Cilindro di misurazione di classe A alto in PMP
In PMP trasparente per garantire la massima visibilità. I cilindri di misurazione classe A alti in PMP VITLab™ sono dotati di base esagonale con perni inferiori per fornire un'elevata stabilità.
25.00€ - 59.60€
Specifica
Materiale | PMP (polimetilpentene) |
---|---|
Classe | A |
Bilancia | In rilievo |
Autoclavabile | Sì |
Forma | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11358543
|
VITLAB™
64904 |
100 ml | 1 ml |
25.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10161111
|
VITLAB™
65204 |
1000 ml | 10 ml |
42.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10019080
|
VITLAB™
65104 |
500 ml | 5 ml | N/A | |||||
17877800
|
VITLAB™
65104 |
500 ml | 5 ml |
59.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11368543
|
VITLAB™
65004 |
2 ml |
39.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Scala in rilievo e tacche di taratura circolari in corrispondenza dei punti principali della scala, con calibrazione ‘In’
- Certificato di lotto con numero di lotto e valori nominali effettivi accertati in condizioni di prova
- Gli scostamenti dal valore nominale risultanti rientrano nel limite di tolleranza di Classe A secondo DIN 12681 e ISO 6706
- Marcatura DE-M
- Numero di lotto e anno di fabbricazione inciso al laser
- Lo stress termico fino a 121°C (autoclavaggio) non provoca il superamento dei limiti di tolleranza in modo permanente
Specifica
PMP (polimetilpentene) | |
In rilievo | |
Round |
A | |
Sì | |
Esagonale |