Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes come with amber stain graduation marks.
Marca:  Hirschmann™ 1340275
Codice prodotto. 11782162
  • 109.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Volume between two marks
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
6/conf.
50 ml
Pipetta volumetrica
Vetro AR
Marrone
0.05 ml
550 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™ > Capacità: 50 ml