Learn More
BRAND™ Class B PMP Volumetric Flask
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Marca:  BRAND™ 36148
Codice prodotto. 10665551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Transparent PMP (Polymethylpentene) construction
  • Includes polypropylene stopper
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • Height = Height without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
250 mL
225 mm
1
±0.30 mL
B
Polypropylene
PMP
±0.30 mL
121°C