Learn More
BRAND™ Class B PMP Volumetric Flask
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
3.87€ - 42.35€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Materiale | PMP |
N. per confezione | 1 |
Temperature Range (Metric) | 121°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10014080
|
BRAND™
36162 |
1000 mL |
24.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10319570
|
BRAND™
36138 |
100 mL | |||||||
17410144
|
BRAND™
36138 |
100 mL |
33.75€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17420144
|
BRAND™
36148 |
250 mL |
42.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10665551
|
BRAND™
36148 |
250 mL | |||||||
10359710
|
BRAND™
36154 |
500 mL |
22.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10195630
|
BRAND™
36128 |
50 mL | |||||||
17400144
|
BRAND™
36128 |
50 mL |
29.45€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Transparent PMP (Polymethylpentene) construction
- Includes polypropylene stopper
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- Height = Height without stopper
Specifications
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
121°C | |
B |
Polypropylene | |
1 | |
Autoclavable |