Learn More
VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flasks with NS Stoppers
An excellent alternative to glass flasks, these Class B PMP Volumetric Flasks with NS Stoppers are designed to tight tolerances in the laboratory.
Marca:  VITLAB™ 67395
Codice prodotto. 10308606
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Crystal clear polymethylpentene construction
  • Available in a range of capacities and stopper sizes
  • Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrically calibrated "to contain" at 20°C
  • Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Provides excellent resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifica
Specifica
Calibrated “to contain” at 20°C
Translucent
100 mL
180 mm
14/23
0.2 mL
Reusable
Narrow
B
Stopper
100 mL
Polypropylene
Individually calibrated ring-marking
PMP
6
121°C max.
Autoclavable
No
Non-sterile
Plain
Untreated
NS 14/23