Learn More
VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flasks with NS Stoppers
An excellent alternative to glass flasks, these Class B PMP Volumetric Flasks with NS Stoppers are designed to tight tolerances in the laboratory.
10.03€ - 95.15€
Specifica
Calibrazione | Calibrated “to contain” at 20°C |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Colore | Translucent |
Descrizione | Individually calibrated ring-marking |
Materiale | PMP |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | N. per confezione | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | N. per confezione | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17807810
|
VITLAB™
67195 |
25 mL | 10/19 | 6 | 0.08 mL |
21.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11837890
|
VITLAB™
67195 |
25 mL | 10/19 | 6 | 0.08 mL | N/A | |||
10308606
|
VITLAB™
67395 |
100 mL | 14/23 | 6 | 0.2 mL | N/A | |||
17877810
|
VITLAB™
67495 |
250 mL | 19/26 | 5 | 0.3 mL |
39.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15732126
|
VITLAB™
67495 |
250 mL | 19/26 | 5 | 0.3 mL | N/A | |||
15782126
|
VITLAB™
67595 |
500 mL | 19/26 | 4 | 0.5 mL | N/A | |||
11847930
|
VITLAB™
67695 |
1000 mL | 24/29 | 3 | 0.8 mL | N/A | |||
Descrizione
- Crystal clear polymethylpentene construction
- Available in a range of capacities and stopper sizes
- Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
- Gravimetrically calibrated “to contain” at 20°C
- Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Provides excellent resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifica
Calibrated “to contain” at 20°C | |
Translucent | |
PMP | |
Autoclavable | |
No | |
Non-sterile | |
Plain | |
Untreated |
Polypropylene | |
Individually calibrated ring-marking | |
121°C max. | |
Reusable | |
Narrow | |
B | |
Stopper |