Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 con certificato di calibrazione COFRAC
Calibrate weights of lower accuracy classes. Zwiebel™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
Marca:  Zwiebel™ PBI2302S
Codice prodotto. 11700643
  • 268.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a COFRAC calibration certificate guaranteeing traceability
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
100 mg
±0.016 mg
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I