Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 con certificato di calibrazione COFRAC
Calibrate weights of lower accuracy classes. Zwiebel™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
268.00€ - 269.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |
---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11700643
|
Zwiebel™
PBI2302S |
100 mg | ±0.016 mg |
268.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11770633
|
Zwiebel™
PBI2302N |
10 mg | ±0.008 mg |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11710643
|
Zwiebel™
PBI2302T |
200 mg | ±0.02 mg |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11740633
|
Zwiebel™
PBI2302K |
1 mg | ±0.006 mg |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11720643
|
Zwiebel™
PBI2302W |
500 mg | ±0.025 mg |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11780633
|
Zwiebel™
PBI2302P |
20 mg | ±0.01 mg |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11790633
|
Zwiebel™
PBI2302R |
50 mg | ±0.012 mg |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Class E2 calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Delivered with a COFRAC calibration certificate guaranteeing traceability
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |