Learn More
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23136
Codice prodotto. 11760793
  • 277.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanent magnetization: < 25 μT
  • Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II
  • Weights with adjustment cavity (except 1 to 20 g monobloc)
  • Identification for the traceability
Specifica
Specifica
Weight
Stainless Steel
8000 ±100 kg/m3
28 mm
OIML R111 Recommendation
200 g
Cylindrical
51.3 mm