Learn More
Fisherbrand™ Class I Polypropylene Disposable Lab Coat, Individually Packed
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Misura petto (sistema metrico):
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Lunghezza manicotto (sistema metrico):
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Lunghezza (sistema metrico):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Descrizione
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40 g/m2
- Standard collar, no hand pockets
- Back slit
- Single collar
- Five snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Specifica
Specifica
Size | Medium |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Press Studs |
Stile polso | Elastic |
Monouso | Single-use |
N. di tasche | None |
Tipo di colletto | Single Collar |
Tipo di giuntura | Four Thread Stitched Seams |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Class I Polypropylene Disposable Lab Coat, Individually Packed >