Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con certificato
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23721
Codice prodotto. 11764744
  • 222.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class M1 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
Cast Iron
5 kg
±250 mg
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII