Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con certificato
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
94.00€ - 866.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Massa Tolleranza Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Massa Tolleranza Prezzo Quantità e disponibilità  
11730603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI2300W
100 mg ±0.5 mg
99.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11774744
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI23723
10 kg ±500 mg
265.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11784744
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI23724
20 kg ±1000 mg
311.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11770593
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI2300M
1 mg ±0.2 mg
94.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11740603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI2300X
200 mg ±0.6 mg
99.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11700603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI2300R
10 mg ±0.25 mg
101.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11794744
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI23726
50 kg ±2500 mg
866.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11764744
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Zwiebel™
PBI23721
5 kg ±250 mg
222.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Class M1 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII