Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marca:  Tenak™ TE21450
Codice prodotto. 11557244
  • 71.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
Locking rod
Stainless Steel
Chest Frseezers
50 mm (Box)
Boxes
6
140 x 140 x 335 mm