Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
68.15€ - 77.80€
Specifica
Include | Locking rod |
---|---|
Capacità | Boxes |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
Altezza (sistema metrico) | 50 mm (Box) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11517244
|
Tenak™
TE21440 |
Boxes |
77.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11557244
|
Tenak™
TE21450 |
Boxes |
71.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11567244
|
Tenak™
TE21451 |
Boxes |
74.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15220484
|
Tenak™
TE21448 |
Boxes |
68.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15240484
|
Tenak™
TE21449 |
Boxes |
70.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Specifica
Locking rod | |
Stainless Steel | |
50 mm (Box) |
Boxes | |
Chest Frseezers |