Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marca:  Tenak™ TE21451
Codice prodotto. 11567244
  • 74.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
Locking rod
Stainless Steel
Chest Frseezers
50 mm (Box)
Boxes
7
140 x 140 x 390 mm