Learn More
PURUS™ Quaderni Critical Print per camera sterile
I quaderni Critical Print sono ideali per la scrittura e la registrazione di dati in camere sterili.
208.00€ - 392.00€
Specifica
Materiale | Polietilene |
---|---|
Materiale coperchio | Poly |
Autoclavabile | Sì |
Certificazione/Conformità | Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la scrittura in camere sterili |
Codice del prodotto | Marca | Size | Rigata | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Rigata | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15793609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WR |
A6 | Sì | Bianco | 40 per contenitore |
392.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15783609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WG |
A6 | Grid | Bianco | 40 per contenitore |
392.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15773609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WR |
A5 | Sì | Bianco | 20 per contenitore |
251.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15763609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WG |
A5 | Grid | Bianco | 20 per contenitore |
251.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15733609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WG |
A4 | Grid | Bianco | 10 per contenitore |
208.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15743609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WR |
A4 | Sì | Bianco | 10 per contenitore |
208.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15713609
|
PURUS™
PNBCPA42210 BR |
A4 | Sì | Blu | 10 per contenitore |
238.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descripción
Per la scrittura in camere sterili
- Realizzati e confezionati in camere sterili
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
- Tecnologia di legame brevettata senza riempitivi organici
- Riciclabile
- College Rule
- Senza ammide e silicone
Especificaciones
Polietilene | |
Sì | |
Per la scrittura in camere sterili | |
Peso carta: 80 gsm |
Poly | |
Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000) | |
Quaderno per camera sterile |