Learn More
Abeba™ Clean Room 3620 Shoes
Special ESD clean room shoes.
Marca:  Abeba™ 3620/44
Codice prodotto. 15690378
  • 105.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Microfiber
  • White
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Fixed gaitor, cleanroom textile
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Microfiber
3620
White
44