Learn More
Abeba™ Clean Room 3620 Shoes
Special ESD clean room shoes.
105.00€ - 111.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Microfiber |
Stile | 3620 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15600378
|
Abeba™
3620/35 |
35 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610378
|
Abeba™
3620/36 |
36 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620378
|
Abeba™
3620/37 |
37 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630378
|
Abeba™
3620/38 |
38 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640378
|
Abeba™
3620/39 |
39 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15650378
|
Abeba™
3620/40 |
40 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15660378
|
Abeba™
3620/41 |
41 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15670378
|
Abeba™
3620/42 |
42 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15680378
|
Abeba™
3620/43 |
43 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690378
|
Abeba™
3620/44 |
44 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15600388
|
Abeba™
3620/45 |
45 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610388
|
Abeba™
3620/46 |
46 |
105.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620388
|
Abeba™
3620/47 |
47 |
111.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Microfiber
- White
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Fixed gaitor, cleanroom textile
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
White | |
Microfiber | |
3620 |