Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Metal
Test and validate your cleaning regime with this range of cleaning validation coupons for various metals.
Marca:  Sampling Systems™ 8644S4-50S
Codice prodotto. 15809561
  • 94.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tests available for aluminum, 304 stainless steel and 316 stainless steel
  • All metals also available for either bright polish or satin finish
  • Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Specifica
Specifica
Cleaning Coupon
Satin finish
Stainless Steel (304)
50 x 50 mm
Testing and Validating Cleaning Regime