Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Metal
Test and validate your cleaning regime with this range of cleaning validation coupons for various metals.
76.00€ - 187.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15889541
|
Sampling Systems™
8644AL-50 |
50 x 50 mm | Aluminum | Bright Polish |
76.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15899551
|
Sampling Systems™
8644S4-50B |
50 x 50 mm | Stainless Steel (304) | Bright Polish |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15809561
|
Sampling Systems™
8644S4-50S |
50 x 50 mm | Stainless Steel (304) | Satin finish |
90.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15839561
|
Sampling Systems™
8644S6-50B |
50 x 50 mm | Stainless Steel (316) | Bright Polish |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15849561
|
Sampling Systems™
8644S6-50S |
50 x 50 mm | Stainless Steel (316) | Satin finish |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15879541
|
Sampling Systems™
8644AL-100 |
100 x 100 mm | Aluminum | Bright Polish |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15879551
|
Sampling Systems™
8644S4-100B |
100 x 100 mm | Stainless Steel (304) | Bright Polish |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15889551
|
Sampling Systems™
8644S4-100S |
100 x 100 mm | Stainless Steel (304) | Satin finish |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15819561
|
Sampling Systems™
8644S6-100B |
100 x 100 mm | Stainless Steel (316) | Bright Polish |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15829561
|
Sampling Systems™
8644S6-100S |
100 x 100 mm | Stainless Steel (316) | Satin finish |
167.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Tests available for aluminum, 304 stainless steel and 316 stainless steel
- All metals also available for either bright polish or satin finish
- Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Specifica
Cleaning Coupon |