Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Le maschere del Berkshire sono progettate per proteggere la tua camera bianca o l'ambiente controllato dalla contaminazione umana.
Marca:  BCR™ BM180ELK25I
638.40 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17871690
  • 672.00€ / pezzi 1050
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il corpo extra largo della maschera riduce la pelle esposta e offre una migliore copertura per i volti più grandi
  • Mezzo filtrante: il polipropilene meltblown fornisce un'efficienza di filtrazione batterica e particellare superiore
  • L'incollaggio a ultrasuoni riduce la contaminazione e il degassamento
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Earloops
Medium
180 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM180ELK
Light Blue
Polypropylene
Non-sterile
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Individually Bagged
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BCR™ Cleanroom Face Masks > Dimensions: 180 x 90 mm, Fastening Type: Earloops, Packaging Type: Individually Packaged