Learn More
Micronova™ Cleanroom Pens
BIOPHARMA
These low-sodium, indelible ink ballpoint pens feature a unique polypropylene barrel that limits particle generation and holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs. Available irradiated, capped or click versions, and with black, blue or red ink.
Marca:  Micronova™ PEN-02
26.65 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13187716
  • 28.05€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Low-sodium ink
The Micronova Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
  • Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
  • Designed for documentation and labeling in cleanrooms
  • White, high-density polypropylene barrel
  • Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
  • Capped or Retractable options available
  • Black, blue or red ink
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
Specifica
Specifica
HDPE
Capped
Not Autoclavable
Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Non-sterile
Blue
5.75 in.
Reusable
Cleanroom Pen
0.7 mm Point Tip
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto047149-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/03/2025 Catalog NumberPEN-02
Numero di lotto046735-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/12/2024 Catalog NumberPEN-02
Numero di lotto044359-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/11/2024 Catalog NumberPEN-02
Numero di lotto046081-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/10/2024 Catalog NumberPEN-02
Numero di lotto045763-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/10/2024 Catalog NumberPEN-02
Titolo del prodotto
Micronova™ Cleanroom Pens > Cleanroom Pen, ball-point pen low sodium Ink, blue