Learn More
Fisherbrand™ Matracci volumetrici in vetro borosilicato trasparente
Conduct experiments in the laboratory with Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Volumetric Flasks. They are graduated for precise measurement.
Marca: Fisherbrand™ FS68006-0010
Descrizione
- Graduated
- Polyethylene snap cap
- Clear
Specifica
ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 | |
10 mL | |
91 mm | |
±0.025 mL | |
Classe A |
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
Confezione da 5 | |
Sì | |
28 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
FBS024 Fisherbrand Glassware European
Dimensione file: 4.2 MB
FBS024 Fisherbrand Glassware European
Dimensione file: 4.2 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Matracci volumetrici in vetro borosilicato trasparente > Capacità: 10mL