Learn More
Thermo Scientific™ Clear C-Shaped Immuno Nonsterile 96-Well Plates
BIOPHARMA
Perform quantitative and qualitative solid phase immunoassays with these nonsterile 96-well plates, available in a variety of binding surfaces.
143.42€ - 214.00€
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetrico
Matrice 8 x 12
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Each lot is functionally tested for IgG binding.
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Trattamento superficiale Certificato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Trattamento superficiale Certificato Prezzo Quantità e disponibilità  
10098860
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
430341
MaxiSorp No
143.42€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10737931
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
446140
PolySorp No
143.42€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10777621
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
446612
MaxiSorp
214.00€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform quantitative and qualitative solid phase immunoassays with Thermo Scientific™ Clear C-Shaped Immuno Nonsterile 96-Well Plates, which include Nunc™, Immulon™ and Microtiter™ plates. Choose from a variety of binding surfaces for reliable and reproducible results in colormetric assays.
96-Well Solid Plates:
  • Clear polystyrene
  • Choice of multiple surfaces for optimal binding
  • Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ for adsorption of hydrophobic molecules
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country. 446612 includes certificate.
Specifica
Specifica
No Barcode
Without Lid
8 x 12
Trasparente
Polistirene
250 µl
Round, C Bottom
5
C96
Standard
Colorimetrico
60 Cases
Microplate
96
Non-sterile
60
None
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Clear C-Shaped Immuno Nonsterile 96-Well Plates