Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Graduated Glass Bottles, No Closure Included
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
950 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 54 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 44 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 205 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 24 |
Colore chiusura | N/A |
Finitura collo | 58-400 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Clear French Square Graduated Glass Bottles, No Closure Included >