Learn More
Zeiss™ Clear Glass Plate
Clear glass plate for use with Zeiss Microscopes
Marca:  Zeiss™ 4355010002
Codice prodotto. 11805133
  • 81.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Compatible Microscopes:
  • Axio Zoom.V16
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12
Specifica
Specifica
Plate
120 mm
Glass
1 Ea.
Titolo del prodotto
Zeiss™ Clear Glass Plate > Diameter: 120mm