Learn More
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
30408786
|
Alpha Packaging™
1000729 |
3380.86€
pezzi 4158 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
30408783
|
Alpha Packaging™
1000721 |
4248.66€
pezzi 2688 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
30408784
|
Alpha Packaging™
1000716 |
1321.42€
pezzi 720 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- Clear borosilicate glass
- Break-resistant
- Chemically and thermally shockproof;
- In compliance with EP, USP and JP guidelines
- Autoclavable
Titolo del prodotto
Alpha Packaging™ Recipiente in vetro trasparente