Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Indicatore di flusso Roto-Flo in polistirene trasparente
Per l'uso con tubi con diametro interno da 3/16 a 1/4 di poll. Tubo. L'indicatore di flusso Bel Art™ Roto-Flo in polistirene trasparente contiene ruote a palette colorate.
27.32€ - 27.72€
Specifica
Tipo Indicatore di flusso Roto-Flo
Intervallo di portata 0.5 - 10 l/min.
Da utilizzare con (applicazione) Indicazione visiva di flusso di gas, acqua o aria, quando la ruota a palette inizia a girare
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10092293
Vedere i documenti
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0002
Rosso;;en;
27.32€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11382234
Vedere i documenti
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0001
Blu;;en;
27.72€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Visualizzazione del flusso rapida
  • Indicatore a ruota di agitazione dal colore vivace
  • Semplice installazione
  • Flusso minimo: 0.5 l/min
  • Flusso massimo: 10 l/min
  • Diametro del canale del flusso interno di 5 mm, involucro ruota a pale di 25 mm, lunghezza complessiva di 51 mm
  • Pressione massima consigliata: 10psi
  • Non utilizzare con sostanze chimiche corrosive o liquidi a temperatura maggiore di 64°C
Specifica
Specifica
Indicatore di flusso Roto-Flo
0.5 - 10 l/min.
Indicazione visiva di flusso di gas, acqua o aria, quando la ruota a palette inizia a girare
51 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Scienceware™ Indicatore di flusso Roto-Flo in polistirene trasparente