Learn More
Fisherbrand™ Clear Square Tablet Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16134907 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
30 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
Provides maximum content visibility.
Feature a space saving design for bench tops with limited storing space. Wide mouth bottles are ideal for mixing, storing and sampling
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Riciclabile
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 209 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 288
Colore chiusura Black
Finitura collo 33-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 206 mm
Product Type Square Tablet Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Clear Square Tablet Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap >