Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars with Black Phenolic Caps Codice prodotto.: 16104667
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16104667 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
120 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
Codice prodotto. 16104667
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Straight sided walls allow for the complete removal of contents
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Riciclabile
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 56 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling and Environmental Applications
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 72 mm
Materiale Glass
Quantità 24
Colore chiusura Black
Finitura collo 58-400
Chiarezza Clear
Certificazione/Conformità Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 69 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Rubber
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Cap
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars with Black Phenolic Caps >