Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
48
144
384
Descrizione
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 40 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Soil Sampling and Environmental Applications |
Include | Tappo |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 46 mm |
Materiale | Glass |
Quantità | 48 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco >