Learn More
Epredia™ ClearVue™ Mountants
Enjoy compatibility with a variety of automated coverslippers to accommodate any lab setting with Epredia™ ClearVue™ Mountants.
65.68€ - 89.20€
Specifica
Colore | Light yellow |
---|---|
Product Type | Mountant |
Quantità | 1 pt. |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di soluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di soluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11376790
|
Epredia™
4211 |
Mountant, Toluene-based |
71.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11396790
|
Epredia™
4212 |
Mountant, Xylene-based | N/A | ||||||
12766788
|
Epredia™
4212 |
Mountant, Xylene-based |
89.20€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Light yellow | |
Mountant | |
1 pt. | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.,Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.,Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.,Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P331-NON provocare il vomito.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.,In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene, acrylic resin
Titolo del prodotto
Epredia™ ClearVue™ Mountants