Learn More
Memmert™ Climate Chamber ICH
Ideal for stability testing according to ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP and GCCP.
10445.00€ - 19565.00€
Specifica
Accuracy 0.1°C
Tipi di allarme Acustico e visivo
Certificazione/Conformità CE
Compressore Yes
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
13406606
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Memmert™
ICH110
108 L
10445.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13437689
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Memmert™
ICH260
256 L
14325.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13477689
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Memmert™
ICH750
749 L
19565.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Precise, homogen and powerful - these three words describe the Memmert climate chamber ICH with compressor technology.
  • Model sizes: 110, 260, 750
  • Temperature adjustment range: -10°C to +60°C
  • Humidity adjustment range:10 to 80% rh
  • Convection: Motor-driven forced air circulation (adjustable in 10% steps) guarantees particularly homogenous temperature distribution
  • Air jacket heating system for gentle all-around heating
  • Model variant: TwinDISPLAY (intuitive control)
  • Powerful compressor technology with rapid recovery times after opening the door
  • Energy-saving use of CFC-free cooling/heating system (refrigerant R134a)
  • Fully insulated stainless steel door with 2-point locking
The climate chamber ICH offers unparalleled homogeneity of temperature and humidity, and leaves nothing behind in terms of sample protection and precise temperature control.
All Memmert Climate Chambers ICH will be supplied with a TwinDISPLAY.
The TwinDISPLAY offers maximum convenience for complex processes. If the application requires outstanding precision and reliability paired with intuitive operation plus double overtemperature protection including visual alarm the TwinDISPLAY models will provide the functionality, convenience and safety required. Via the intuitive control and AtmoCONTROL logging software even complex processes can be programmed quickly and easily. Multiple overtemperature protection, visual and acoustic alarms as well as possibly sending an automatic alarm message to one or several e-mail addresses will leave time for things that really matter.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Memmert™ Climate Chamber ICH