Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks
GREENER_CHOICE
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410619
27.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15922021
  • 35.10€ / pezzi 8
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
  • Small Rack: For use with ClipTip 20 and 50 Pipette Tips
  • Medium Rack: For use with ClipTip 200 and 300 Pipette Tips
  • Large Rack: For use with ClipTip 1000 and 1250 Pipette Tips
  • CT300 Ext Rack: For use with ClipTip 300 Ext Pipette Tips
Ordering Information:
Racks are supplied without tips and inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ClipTip Empty Rack
ClipTip Empty Rack
ClipTip 300 Ext Pipette Tip
ClipTip