Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
33.65€ - 34.35€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13256249
|
Thermo Scientific™
94410219 |
ClipTip Empty Rack, Small |
33.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15922021
|
Thermo Scientific™
94410619 |
ClipTip Empty Rack |
34.35€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13286259
|
Thermo Scientific™
94410519 |
ClipTip Empty Rack, Medium |
33.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13236269
|
Thermo Scientific™
94410819 |
ClipTip Empty Rack, Large |
33.75€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
- Small Rack: For use with ClipTip 20 and 50 Pipette Tips
- Medium Rack: For use with ClipTip 200 and 300 Pipette Tips
- Large Rack: For use with ClipTip 1000 Pipette Tips
Ordering Information:
Racks are supplied without tips and inserts
Specifica
ClipTip Empty Rack | |
ClipTip |