Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Prevenire perdite di campione con questi sigilli adesivi. I sigilli di chiusura Buerkle™ Close-it™ sono stati concepiti per prevenire perdite di campione dai fori creati dalle lance di campionamento. Le etichette presentano una struttura a sandwich (in alluminio/carta) che sigilla ermeticamente i contenitori (con una barriera antivapore).
80.10€ - 113.00€
Specifica
Materiale | Alluminio, Carta, Paper |
---|---|
Product Type | Control Seal |
Da utilizzare con (applicazione) | Campionamento, usato per l'ottenimento di informazioni di controllo qualità (data campionamento, rilascio sì/no, nome di chi ha eseguito il test, ecc.) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Print Technology | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Print Technology | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11887043
|
Buerkle™
5303-1015 |
Blu | 150 mm | 150 mm | Unprinted |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11883372
|
Buerkle™
5303-0011 |
Nero | 95 mm | 95 mm | Printed |
80.10€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11883352
|
Buerkle™
5303-0012 |
Rosso | 95 mm | 95 mm | Stampate |
80.10€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11807702
|
Buerkle™
5303-0015 |
Blu | 95 mm | 95 mm | Printed |
81.40€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11893352
|
Buerkle™
5303-0016 |
Verde | 95 mm | 95 mm | Printed |
80.10€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11893372
|
Buerkle™
5303-0002 |
Bianco | 95 mm | 95 mm | Unprinted |
80.10€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11897043
|
Buerkle™
5303-1011 |
Nero | 150 mm | 150 mm | Printed |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11867043
|
Buerkle™
5303-1012 |
Rosso | 150 mm | 150 mm | Stampate |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11817053
|
Buerkle™
5303-1002 |
Bianco | 150 mm | 150 mm | Non stampate |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11896983
|
Buerkle™
5303-1014 |
Giallo | 150 mm | 150 mm | Stampato |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11877043
|
Buerkle™
5303-1016 |
Verde | 150 mm | 150 mm | Printed |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Previene l’agglomerazione delle polveri igroscopiche
- Offre le informazioni sul controllo di qualità (data di campionamento, emissione sì/no, nome del tester, ecc.)
- Disponibile nei colori di stampa rosso, blu, verde, giallo, nero, neutro e nel colore bianco
- Sul sigillo di chiusura Close-it è possibile scrivere con penna a sfera, matita o pennarelli con punta in feltro
- La parte posteriore dell’etichetta è rivestita con un potente adesivo
- Si attacca saldamente ai principali contenitori commerciali, persino alle superfici rivestite di sottile polvere, lievemente umide o anche ghiacciate
- Fornito in pratici rotoli
- La perforazione a croce consente di staccare ciascuna etichetta singolarmente dal rotolo
Specifica
Alluminio, Carta, Paper | |
Control Seal | |
Campionamento, usato per l'ottenimento di informazioni di controllo qualità (data campionamento, rilascio sì/no, nome di chi ha eseguito il test, ecc.) |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)