Learn More
Buerkle™ Close-it™ Tape
Buerkle™ Close-it™ Tape holds on the most diverse bases, where the glue effect of normal adhesive tape quickly reaches its maximum capacity.
Marca:  Buerkle™ 5303-1017
101.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11941431
  • 131.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Customizable
  • Different designs
  • For larger holes or longer tears in containers
  • For universal use
  • Labelled with permanent ink
  • Locks gas-proof
Specifica
Specifica
Standard
Single-side Printable
For Larger Holes or Longer Tears in Containers
50 x 150 mm
150 mm
White
Control Seal
1 Roll
50 m
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)